Learn More
Trifluoroacétate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472048
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluoroacétate de sodium est utilisé dans les réactions catalysées par l’acide. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API). De plus, il agit comme précurseur de la trifluorométhylation des aldéhydes à l’aide d’un halogénure de cuivre(I) comme catalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Hygroscopique. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-18-4
Formule moléculaire C2F3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.01
Numéro MDL MFCD00013217
Clé InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
CID PubChem 517019
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium trifluoroacetate
Point de fusion ∼207°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 500 g
Beilstein 3597949
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC sodium trifluoroacetate
Poids de la formule 136
Pourcentage de pureté 98%