Learn More
Oxyde d’étain(IV) de sodium trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.70€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12209-98-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H6Na2O6Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.732 |
Numéro MDL | MFCD00150189 |
Clé InChI | SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate |
CID PubChem | 21977542 |
Nom IUPAC | oxo(dioxydo)étain de disodium trihydraté |
SMILES | O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18611.22 |
100 g |
36.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18611.36 |
500 g |
106.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18611.0E |
2500 g |
392.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium tin(IV) oxide trihydrate is used in the preparation of boscage-like stannic oxide by facile one-step hydrothermal route.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trihydrate d‘oxyde d‘étain(IV) de sodium est utilisé dans la préparation de l‘oxyde stannique de type Boscage par voie hydrothermique en une étape facile.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘éthanol et l‘acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
12209-98-2 | |
266.732 | |
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N | |
21977542 | |
O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
H6Na2O6Sn | |
MFCD00150189 | |
sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate | |
oxo(dioxydo)étain de disodium trihydraté |
Spécification
Sodium tin(IV) oxide trihydrate | |
H6Na2O6Sn | |
14,8677 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone. | |
O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
266.732 | |
266.75 (212.67 Anhydrous) | |
Odorless |
12209-98-2 | |
MFCD00150189 | |
sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate | |
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(dioxydo)étain de disodium trihydraté | |
21977542 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-030-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only