Learn More
Oxyde d’étain(IV) de sodium trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498527
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Sodium tin(IV) oxide trihydrate is used in the preparation of boscage-like stannic oxide by facile one-step hydrothermal route.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trihydrate d‘oxyde d‘étain(IV) de sodium est utilisé dans la préparation de l‘oxyde stannique de type Boscage par voie hydrothermique en une étape facile.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘éthanol et l‘acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12209-98-2
Formule moléculaire H6Na2O6Sn
Poids moléculaire (g/mol) 266.732
Numéro MDL MFCD00150189
Clé InChI SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate
CID PubChem 21977542
Nom IUPAC oxo(dioxydo)étain de disodium trihydraté
SMILES O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tin(IV) oxide trihydrate
Quantité 500 g
Merck Index 14,8677
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone.
Poids de la formule 266.75 (212.67 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%