Learn More
Pentahydrate de thiosulfate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
39.65€ - 680.80€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H10Na2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.172 |
Clé InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
CID PubChem | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nom IUPAC | disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15683450
|
Honeywell-Fluka
31459-500G |
500 g | |||||||
15673450
|
Honeywell-Fluka
31459-1KG |
1 kg |
61.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603460
|
Honeywell-Fluka
31459-5KG |
5 kg | |||||||
15613460
|
Honeywell-Fluka
31459-6X1KG |
6 x 1 kg |
311.98€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15693450
|
Honeywell-Fluka
31459-50KG |
50 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10102-17-7 | |
248.172 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
H10Na2O8S2 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
Spécification
Sodium Thiosulfate Pentahydrate | |
10102-17-7 | |
Na2S2O3 · 5H2O | |
NONH for all modes of transport | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté | |
61475 | |
248.18g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
H10Na2O8S2 | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 | |
≥99.5% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5