Learn More
Pentahydrate de thiosulfate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate pentahydrate |
Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 50 kg |
Formule linéaire | CaCl2 · 2H2O |
Numéro MDL | MFCD00149613 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 248.18 |
Pourcentage de pureté | >99.5% |
Qualité | Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph. Eur. |
Show More |