Learn More
Pentahydrate de thiosulfate de sodium, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Pharmacopée européenne, USP, 99 à 101 %
27.15€ - 367.75€
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15651350
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13479-500G
500 g
27.15€
500g
15631350
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13479-2.5KG
2.5 kg
83.14€
2.50kg
15661350
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13479-5KG
5 kg
147.17€
5kg
15671350
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13479-6X2.5KG
6 x 2.5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15641350
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13479-4X5KG
4 x 5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
10102-17-7
248.172
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
61475
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
H10Na2O8S2
MFCD00149186
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CHEBI:32150
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Sodium Thiosulfate Pentahydrate
10102-17-7
Na2S2O3 · 5H2O
NONH for all modes of transport
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
61475
248.18g/mol
puriss.
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
H10Na2O8S2
MFCD00149186
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
248.172
CHEBI:32150
99 to 101%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5