Learn More
Pentahydrate de thiosulfate de sodium, puriss., Honeywell Fluka™
Code produit. 15641350
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Pharmacopée européenne, USP, 99 à 101 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 4 x 5 kg
Formule linéaire Na2S2O3 · 5H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 248.18
Pourcentage de pureté 99 to 101%
Qualité puriss.