Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
H10Na2O8S2, numéro CAS-10102-17-7, amétox, antichlore, ccris 3952, thiosulfate de disodium pentahydraté, hyposulfite de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium, pentahydraté, acide thiosulfurique, sel disodique, pentahydrate, tinveur, unii-hx1032v43m, 500 g, CHEBI:32150, blanc
54.35€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H10Na2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.172 |
Numéro MDL | 149186 |
Clé InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
CID PubChem | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nom IUPAC | disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10294250
|
Fisher Chemical
S/7240/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
54.35€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10090350
|
Fisher Chemical
S/7240/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
98.05€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10192250
|
Fisher Chemical
S/7240/63 |
3 kg | Récipient de poudre en plastique |
204.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723811
|
Fisher Chemical
S/7240/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
255.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
H10Na2O8S2, numéro CAS-10102-17-7, amétox, antichlore, ccris 3952, thiosulfate de disodium pentahydraté, hyposulfite de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium, pentahydraté, acide thiosulfurique, sel disodique, pentahydrate, tinveur, unii-hx1032v43m, 500 g, CHEBI:32150, blanc
Identifiants chimiques
10102-17-7 | |
248.172 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
H10Na2O8S2 | |
149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
48.5°C | |
Blanc | |
Pleine | |
149186 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté | |
61475 | |
248.18g/mol |
10102-17-7 | |
6.0 to 8.4 | |
H10Na2O8S2 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 |