Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10192250
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
H10Na2O8S2, numéro CAS-10102-17-7, amétox, antichlore, ccris 3952, thiosulfate de disodium pentahydraté, hyposulfite de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium pentahydraté, thiosulfate de sodium, pentahydraté, acide thiosulfurique, sel disodique, pentahydrate, tinveur, unii-hx1032v43m, 500 g, CHEBI:32150, blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Numéro MDL 149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 48.5°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 8.4
Forme physique Solide
Quantité 3 kg
Poids de la formule 248.18g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique