Learn More
Thiosulfate de sodium, Honeywell
Qualité réactif, 99%
40.32€ - 228.85€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.10 |
Numéro MDL | MFCD00003499 |
Clé InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24477 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
24477 |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Spécification
Sodium Thiosulfate | |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
158.11g/mol | |
ReagentPlus™ |
7772-98-7 | |
Na2S2O3 | |
NONH for all modes of transport | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane | |
24477 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XN6476000