Learn More
Thiosulfate de sodium, Honeywell
Code produit. 15652050
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate
Quantité 250 g
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
Poids de la formule 158.11g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™