Learn More
Concentrat de thiosulfate de sodium, pour solution standard 1 L, 0,01 M de Na2S2O3 (0,01N), Honeywell Fluka™
pour solution standard 1 L, 0,01 M Na2S2O3 (0,01 N)
55.67€ - 340.40€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.10 |
Numéro MDL | MFCD00003499 |
Clé InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24477 |
Nom IUPAC | disodium pentahydrate sulfanidesulfonate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15615260
|
Honeywell-Fluka
38243-1EA |
1 Pc. |
55.67€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15625260
|
Honeywell Fluka
38243-6X1EA |
6 x 1 Ea. |
340.40€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
24477 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
disodium pentahydrate sulfanidesulfonate |
Spécification
Sodium thiosulfate concentrate | |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
158.11g/mol |
7772-98-7 | |
Na2S2O3 | |
NONH for all modes of transport | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
disodium pentahydrate sulfanidesulfonate | |
24477 | |
Ampoule |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium thiosulfate concentrate