Learn More
Concentrat de thiosulfate de sodium, pour solution standard 1 L, 0,01 M de Na2S2O3 (0,01N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15625260
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
pour solution standard 1 L, 0,01 M Na2S2O3 (0,01 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N)
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, ≤5.0000%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 Ea.
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 158.11
Conditionnement Ampoule
Densité 1.0 g/cm3