Learn More
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Purum p.a., ≥ 98,0% (T)
194.48€ - 614.94€
Identifiants chimiques
CAS 13721-29-4
Formule moléculaire H4Na2O8S4
Poids moléculaire (g/mol) 306.24
Numéro MDL MFCD00150868
Clé InChI HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
CID PubChem 203055
Nom IUPAC disodium dihydrate (sulfonatodisulfanyl)sulfonate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15648460
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
72030-100G
25 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15658460
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
72030-25G
25 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Identifiants chimiques
13721-29-4
306.24
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
203055
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
H4Na2O8S4
MFCD00150868
sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
disodium dihydrate (sulfonatodisulfanyl)sulfonate
Spécification
Sodium tetrathionate dihydrate
H4Na2O8S4
MFCD00150868
sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
306.24
306.27g/mol
13721-29-4
NaO3SS2SO3Na · 2H2O
NONH for all modes of transport
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
disodium dihydrate (sulfonatodisulfanyl)sulfonate
203055
≥98.0% (T)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338