Learn More
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Code produit. 15658460
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., ≥ 98,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13721-29-4
Formule moléculaire H4Na2O8S4
Poids moléculaire (g/mol) 306.24
Numéro MDL MFCD00150868
Clé InChI HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
CID PubChem 203055
Nom IUPAC disodium dihydrate (sulfonatodisulfanyl)sulfonate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrathionate dihydrate
Quantité 25 g
Formule linéaire NaO3SS2SO3Na · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 306.27g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.1g/mL at 25°C