Learn More
Tétrafluoroborate de sodium, + de 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
42.60€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13755-29-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.79 |
Numéro MDL | MFCD00003515 |
Clé InChI | KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate |
CID PubChem | 4343483 |
SMILES | [Na+].F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10457940
|
Thermo Scientific Acros
192120250 |
25 g | Flacon en plastique |
42.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10062610
|
Thermo Scientific Acros
192125000 |
500 g | Flacon en plastique |
58.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10165103
|
Thermo Scientific Acros
192120025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
243.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
13755-29-8 | |
109.79 | |
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N | |
4343483 |
BF4Na | |
MFCD00003515 | |
sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate | |
[Na+].F[B-](F)(F)F |
Spécification
Sodium tetrafluoroborate | |
98% | |
Marron à blanc | |
97+% | |
NaBF4 | |
15, 8753 | |
Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol | |
[Na+].F[B-](F)(F)F | |
109.79 | |
109.79 | |
Extra pur |
384°C | |
13755-29-8 | |
Poudre, cristaux ou aiguilles | |
BF4Na | |
MFCD00003515 | |
sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate | |
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N | |
Sodium ; tétrafluoroborate | |
4343483 | |
≥97% | |
2.47 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-340-6
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium tetrafluoroborate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.