Learn More
Tétrafluoroborate de sodium, + de 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium tetrafluoroborate |
Point de fusion | 384°C |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Marron à blanc |
Forme physique | Poudre, cristaux ou aiguilles |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Formule linéaire | NaBF4 |
Merck Index | 15, 8753 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium tetrafluoroborate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.