Learn More
Tétrachloroaurate de sodium hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
167.00€ - 730.00€
Identifiants chimiques
CAS | 29156-65-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl4Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 361.76 |
Numéro MDL | MFCD00149161 |
Clé InChI | IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1 |
CID PubChem | 18410391 |
Nom IUPAC | tétrachloroaurate(1-) de sodium hydraté |
SMILES | [Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12604997
|
Thermo Scientific Acros
396270010 |
1 g | Flacon en verre |
167.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12614997
|
Thermo Scientific Acros
396270050 |
5 g | Flacon en verre |
730.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
29156-65-8 | |
361.76 | |
IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J | |
18410391 | |
[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl |
AuCl4Na | |
MFCD00149161 | |
sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1 | |
tétrachloroaurate(1-) de sodium hydraté |
Spécification
Sodium tetrachloroaurate hydrate | |
Marron à jaune | |
48.3 to 50.3% (Au) | |
NaAuCl4·xH2O | |
sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1 | |
IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachloroaurate(1-) de sodium hydraté | |
18410391 | |
98% |
29156-65-8 | |
Poudre et/ou morceaux | |
AuCl4Na | |
MFCD00149161 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl | |
361.76 | |
361.77 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Sodium tetrachloroaurate hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only