Learn More
Tétrachloroaurate de sodium hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12604997
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29156-65-8
Formule moléculaire AuCl4Na
Poids moléculaire (g/mol) 361.76
Numéro MDL MFCD00149161
Clé InChI IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1
CID PubChem 18410391
Nom IUPAC tétrachloroaurate(1-) de sodium hydraté
SMILES [Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrachloroaurate hydrate
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 48.3 to 50.3% (Au)
Formule linéaire NaAuCl4·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 361.77
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetrachloroaurate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.