Learn More
Décahydrate de tétraborate de sodium, Honeywell Fluka™
Réactif ACS,≥99,5%
26.02€ - 612.43€
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15688150
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
S9640-25G
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15608160
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
S9640-500G
500 g
44.91€
500g
15678150
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
S9640-2.5KG
2.5 kg
185.91€
2.50kg
15618160
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
S9640-6X500G
6 x 500 g
207.52€
6 pièces
15698150
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
S9640-4X2.5KG
4 x 2.5 kg
612.43€
4 pièces
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1303-96-4
MFCD00149193
Spécification
Sodium tetraborate decahydrate
Na2B4O7 · 10H2O
NONH for all modes of transport
≥99.5%
1303-96-4
MFCD00149193
381.37g/mol
1.73g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ2275000
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.