Learn More
Décahydrate de tétraborate de sodium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium tetraborate decahydrate |
Quantité | 6 x 500 g |
Formule linéaire | Na2B4O7 · 10H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 381.37g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Densité | 1.73g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tetraborate decahydrate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.