Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, 99,5+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
70.45€ - 450.24€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-96-4 |
---|---|
Formule moléculaire | B4Na2O7·10H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 381.36 |
Numéro MDL | MFCD00149193 |
Synonyme | Borax, Sodium borate decahydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10593371
|
Thermo Scientific Acros
205950010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
70.45€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10414225
|
Thermo Scientific Acros
205950050 |
5 kg | Récipient en plastique |
235.17€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498448
|
Thermo Scientific Acros
205950100 |
10 kg | Récipient en plastique |
450.24€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyseIdentifiants chimiques
1303-96-4 | |
381.36 | |
Borax, Sodium borate decahydrate |
B4Na2O7·10H2O | |
MFCD00149193 |
Spécification
Sodium tetraborate decahydrate | |
1303-96-4 | |
9 to 9.5 (5% soln. at 20°C) | |
99.5% | |
Na2B4O7·10H2O | |
04,461 | |
Borax, Sodium borate decahydrate | |
381.36 | |
99.5% |
75.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline fine | |
B4Na2O7·10H2O | |
MFCD00149193 | |
15,8726 | |
Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol | |
381.36 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspecté :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only