Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, 99,5+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10414225
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 381.36
Numéro MDL MFCD00149193
Synonyme Borax, Sodium borate decahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Point de fusion 75.0°C
Couleur Blanc
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15,8726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Poids de la formule 381.36
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Récipient en plastique