Learn More
Tert-pentoxyde de sodium, solution 2,5 M (30 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
75.00€ - 324.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14593-46-5, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.13 |
Numéro MDL | MFCD00064245 |
Clé InChI | CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt |
CID PubChem | 2733478 |
Nom IUPAC | 2-méthyl-2-butanolate de sodium |
SMILES | CCC(C)(C)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10722084
|
Thermo Scientific Acros
390151000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | ||||||
10370624
|
Thermo Scientific Acros
390158000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14593-46-5, 109-99-9 | |
110.13 | |
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N | |
2733478 | |
CCC(C)(C)[O-].[Na+] |
C5H11NaO | |
MFCD00064245 | |
sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt | |
2-méthyl-2-butanolate de sodium |
Spécification
66°C (1013.0 hPa) | |
< 5°C | |
C5H11NaO | |
MFCD00064245 | |
sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt | |
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthyl-2-butanolate de sodium | |
2733478 | |
29 to 31% | |
0.92 |
Sodium tert-pentoxide | |
14593-46-5, 109-99-9 | |
CH3CH2C(CH3)2ONa | |
−21°C | |
Solubility in water: reacts | |
CCC(C)(C)[O-].[Na+] | |
110.13 | |
110.13 | |
Yellow to light brown solution | |
0.9200g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Peut former des peroxydes explosifs.
Susceptible de provoquer le cancer.<br/
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 238-639-4
- Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.