Learn More
Tert-pentoxyde de sodium, solution 2,5 M (30 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 66°C (1013.0 hPa) |
Nom chimique ou matériau | Sodium tert-pentoxide |
Point de fusion | < 5°C |
Quantité | 800 mL |
Formule linéaire | CH3CH2C(CH3)2ONa |
Point d’éclair | −21°C |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts |
Poids de la formule | 110.13 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 29 to 31% |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.