Learn More
Sulfure de sodium, ≥ 98,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS,≥98,0%
45.40€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-83-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.037 |
Numéro MDL | MFCD00003503 |
Clé InChI | GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit |
CID PubChem | 24437 |
ChEBI | CHEBI:86477 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfite |
SMILES | [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15682450
|
Honeywell-Fluka
239321-500G |
500 g | Flacon poly |
45.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15672450
|
Honeywell-Fluka
239321-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7757-83-7 | |
126.037 | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
24437 | |
disodium ; sulfite |
Na2O3S | |
MFCD00003503 | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
CHEBI:86477 | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium Sulfite | |
7757-83-7 | |
Na2O3S | |
MFCD00003503 | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfite | |
24437 | |
126.04g/mol | |
Réactif ACS | |
2.6g/cm3 |
600°C | |
Blanc | |
Na2SO3 | |
NONH for all modes of transport | |
Soluble in water, 126g/L at 20°C | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
126.037 | |
CHEBI:86477 | |
≥98.0% | |
Powder or Crystals |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-821-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WE2150000