missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfure de sodium, ≥ 98,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™

Code produit. 15672450
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Réactif ACS,≥98,0%

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
Numéro MDL MFCD00003503
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite
Point de fusion 600°C
Couleur Blanc
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2SO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water, 126g/L at 20°C
Poids de la formule 126.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder or Crystals
Densité 2.6g/cm3
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'