Learn More
Sulfate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,0 %
32.63€ - 498.86€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.04 |
Numéro MDL | MFCD00003504 |
Clé InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
CID PubChem | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15663460
|
Honeywell-Fluka
31481-500G |
500 g |
32.63€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643460
|
Honeywell-Fluka
31481-1KG |
1 kg |
52.65€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653460
|
Honeywell-Fluka
31481-2.5KG |
2.5 kg |
102.38€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15673460
|
Honeywell-Fluka
31481-6X1KG |
6 x 1 kg |
264.62€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683460
|
Honeywell-Fluka
31481-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
498.86€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
disodium ; sulfate |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Sodium Sulfate | |
7757-82-6 | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99% | |
2.68g/mL at 25°C |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
Anhydrous | |
Na2SO4 | |
NONH for all modes of transport | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfate | |
24436 | |
142.04g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1650000
Identifiant produit
- Sodium sulfate