Learn More
Sulfate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653460
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Anhydrous
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 142.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur
Densité 2.68g/mL at 25°C
Identifiant produit
  • Sodium sulfate