Learn More
Sulfate de sodium, Honeywell Fluka
Purum p.a., anhydre, ≥ 99,0 % (T)
37.34€ - 159.44€
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15666870
FDS Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
71962-1KG
1 kg
37.34€
1kg
15676870
FDS Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
71962-5KG
5 kg
135.98€
5kg
15686870
FDS Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
71962-6X1KG
6 x 1 kg N/A N/A N/A
Description
Description
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1650000
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, Honeywell Fluka