Learn More
Sulfate de sodium, Honeywell Fluka
Code produit. 15686870
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Purum p.a., anhydre, ≥ 99,0 % (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Densité 2.68g/mL at 25°C