Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
25.23€ - 443.21€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-73-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4S·10H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 322.2 |
Numéro MDL | MFCD00149189 |
Clé InChI | RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o |
CID PubChem | 62649 |
ChEBI | CHEBI:32586 |
Nom IUPAC | disodique;sulfate;décahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10760775
|
Thermo Scientific
125012500 |
250 g | Flacon en plastique |
25.23€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10128043
|
Thermo Scientific Acros
125010010 |
1 kg | Flacon en plastique |
45.83€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10403415
|
Thermo Scientific Acros
125010025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
84.92€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498328
|
Thermo Scientific Acros
125010250 |
25 kg | Tambour en fibre |
443.21€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7727-73-3 | |
322.2 | |
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L | |
62649 | |
disodique;sulfate;décahydrate |
Na2O4S·10H2O | |
MFCD00149189 | |
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o | |
CHEBI:32586 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium sulfate decahydrate | |
7727-73-3 | |
5.2 to 9.2 (5% soln.) | |
Na2O4S·10H2O | |
MFCD00149189 | |
14,868 | |
Solubility in water: soluble | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
322.2 | |
CHEBI:32586 | |
≥99.0% |
884.0°C | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
Na2SO4·10H2O | |
01,1103 | |
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o | |
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L | |
disodique;sulfate;décahydrate | |
62649 | |
322.2 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium sulfate decahydrate
RUO – Research Use Only