Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13498328
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire Na2O410H2O
Poids moléculaire (g/mol) 322.2
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion 884.0°C
Couleur Blanc
pH 5.2 to 9.2 (5% soln.)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 kg
Formule linéaire Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Merck Index 14,868
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 322.2
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Conditionnement Tambour en fibre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium sulfate decahydrate