Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Qualité réactif, 97 %
32.29€ - 104.40€
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire H20Na2O14S
Poids moléculaire (g/mol) 322.186
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15612690
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
246980-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15602690
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
246980-2.5KG
2.5 kg Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
7727-73-3
322.186
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
62649
disodium;sulfate;decahydrate
H20Na2O14S
MFCD00149189
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CHEBI:32586
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Sodium Sulfate Decahydrate
7727-73-3
H20Na2O14S
MFCD00149189
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
322.186
CHEBI:32586
97%
Crystals or granules
32.4°C
Blanc
Na2SO4 · 10H2O
NONH for all modes of transport
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
disodium;sulfate;decahydrate
62649
322.2g/mol
Réactif
1.46g/mL at 25°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
SDS
Documentos
Documentos
Certificados