missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Sulfate Decahydrate |
Point de fusion | 32.4°C |
Couleur | White |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | Na2SO4 · 10H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 322.2g/mol |
Pourcentage de pureté | 97% |
Qualité | Reagent |
Conditionnement | Poly Bottle |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'