Learn More
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, anhydre, granulaire, ≥ 99,0 %
sur devis - 420.96€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.04 |
Numéro MDL | MFCD00003504 |
Clé InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
CID PubChem | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15652450
|
Honeywell-Fluka
239313-500G |
500 g |
32.96€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15622450
|
Honeywell-Fluka
239313-1KG |
1 kg |
48.11€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15632450
|
Honeywell-Fluka
239313-2.5KG |
2.5 kg |
105.99€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15662450
|
Honeywell-Fluka
239313-5KG |
5 kg |
sur devis
5kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15642450
|
Honeywell-Fluka
239313-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | |||||||
15612450
|
Honeywell-Fluka
239313-12KG |
12 kg |
420.96€
12kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 |
Spécification
Sodium Sulfate | |
Granules | |
Na2SO4 | |
NONH for all modes of transport | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfate | |
24436 | |
142.04g/mol | |
Réactif ACS |
7757-82-6 | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99% | |
2.68g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1650000