Learn More
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Sulfate |
Forme physique | Granules |
Quantité | 4 x 2.5 kg |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | disodium sulfate |
Poids de la formule | 142.04g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS Reagent |
Densité | 2.68g/mL at 25°C |