Learn More
Sulfate de sodium, ≥ 99,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0%
22.87€ - 204.44€
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15698140
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S9627-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15688140
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S9627-2.5KG
2.5 kg Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15608150
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S9627-5KG
5 kg Fiber drum Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15678140
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S9627-10KG
10 kg Fiber drum Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
7757-82-6
142.04
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
disodium ; sulfate
Na2O4S
MFCD00003504
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Sodium sulfate
7757-82-6
Solid
Na2SO4
NONH for all modes of transport
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
disodium ; sulfate
24436
142.04g/mol
Odorless
884°C
Incolore
Na2O4S
MFCD00003504
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
142.04
CHEBI:32149
≥99.0%
2.68g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-820-9