Learn More
Sulfate de sodium, ≥ 99,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15688140
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Fiber drum
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium;sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 142.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.68g/mL at 25°C