Learn More
Solution de sodium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
56.25€ - 113.00€
Spécification
Concentration | 1±0.002g/L |
---|---|
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Na |
Solvant ou matrice | HNO3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12946204
|
Fisher Chemical
S 135 100 |
100 mL | Flacon |
56.25€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12956204
|
Fisher Chemical
S 135 250 |
250 mL | Flacon |
87.85€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12966204
|
Fisher Chemical
S 135 500 |
500 mL | Flacon |
113.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1±0.002g/L | |
Étalons de spectrométrie de masse | |
Na | |
HNO3 |
Sécurité et traitement
H225 ; H304 ; H315 ; H336 ; H410
P210 ; P233 ; P240 ; P241 ; P261 ; P264 ; P271 ; P273 ; P280 ; P301+P310 ; P302+P352 ; P303+P361+P353 ; P304+P340 ; P312 ; P321 ; P331 ; P332+P313 ; P370+P378 ; P391 ; P403+P233 ; P403+P235 ; P405 ; P501
danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois (12 mois après l’ouverture)