Learn More
Solution de sodium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Code produit. 12966204
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Concentration 1±0.002g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Type Étalons de spectrométrie de masse
Noms d’analytes ou de composants Na
Solvant ou matrice HNO3