Learn More
Pentahydrate de sélénite de sodium, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (RT)
42.62€ - 121.11€
Identifiants chimiques
CAS | 26970-82-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H10Na2O8Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 263.023 |
Numéro MDL | MFCD00149173 |
Clé InChI | TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium selenite pentahydrate, disodium selenite pentahydrate, unii-0wv4l961zv, ccris 1378, na2seo3.5h2o, selenious acid, disodium salt, pentahydrate, disodium pentahydrate selenite, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate |
CID PubChem | 134930 |
Nom IUPAC | disodique ; sélénite ; pentahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15670510
|
Honeywell-Fluka
00163-25G |
25 g |
42.62€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15660510
|
Honeywell-Fluka
00163-100G |
100 g |
121.11€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
26970-82-1 | |
263.023 | |
TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L | |
134930 | |
O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
H10Na2O8Se | |
MFCD00149173 | |
sodium selenite pentahydrate, disodium selenite pentahydrate, unii-0wv4l961zv, ccris 1378, na2seo3.5h2o, selenious acid, disodium salt, pentahydrate, disodium pentahydrate selenite, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate | |
disodique ; sélénite ; pentahydrate |
Spécification
Sodium Selenite Pentahydrate | |
H10Na2O8Se | |
MFCD00149173 | |
sodium selenite pentahydrate, disodium selenite pentahydrate, unii-0wv4l961zv, ccris 1378, na2seo3.5h2o, selenious acid, disodium salt, pentahydrate, disodium pentahydrate selenite, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate | |
O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
263.023 | |
263.01g/mol |
26970-82-1 | |
Na2SeO3 · 5H2O | |
2630 | |
TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; sélénite ; pentahydrate | |
134930 | |
≥99% (RT) |
Sécurité et traitement
P261-P273-P280-P301 + P310 + P330-P304 + P340 + P312-P403 + P233
H300-H317-H331-H411
missing translation for 'einecsNumber' : 233-267-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VS7420000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium selenite pentahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H300 + H330-Mortel par ingestion ou par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.