Learn More
Pentahydrate de sélénite de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15660510
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26970-82-1
Formule moléculaire H10Na2O8Se
Poids moléculaire (g/mol) 263.023
Numéro MDL MFCD00149173
Clé InChI TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenite pentahydrate, disodium selenite pentahydrate, unii-0wv4l961zv, ccris 1378, na2seo3.5h2o, selenious acid, disodium salt, pentahydrate, disodium pentahydrate selenite, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate
CID PubChem 134930
Nom IUPAC disodique ; sélénite ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Selenite Pentahydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Na2SeO3 · 5H2O
Numéro UN 2630
Poids de la formule 263.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium selenite pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H300 + H330-Mortel par ingestion ou par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.