Learn More
Sélénate de sodium anhydre, 99,8 >% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
À utiliser comme réactif
49.10€ - 334.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13410-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.95 |
Numéro MDL | MFCD00003490 |
Clé InChI | MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 |
CID PubChem | 25960 |
ChEBI | CHEBI:77775 |
Nom IUPAC | séléniate disodique |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012613.06 |
5 g |
49.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012613.18 |
50 g |
63.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012613.30 |
250 g |
188.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012613.A1 |
1 kg |
334.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13410-01-0 | |
188.95 | |
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L | |
25960 | |
séléniate disodique |
Na2O4Se | |
MFCD00003490 | |
sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 | |
CHEBI:77775 | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
Spécification
Sodium selenate, anhydrous | |
13410-01-0 | |
Poudre | |
Na2O4Se | |
sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 | |
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L | |
séléniate disodique | |
25960 | |
188.94 | |
Hygroscopic | |
3.2 g/cm3 at 20°C |
32° (transition) | |
Violet | |
99.8+% (metals basis) | |
MFCD00003490 | |
Soluble in water. | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O | |
188.95 | |
CHEBI:77775 | |
Odorless | |
White powder |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H300-H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 236-501-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium selenate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium selenate
RUO – Research Use Only