Learn More
Sélénate de sodium anhydre, 99,8 >% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336459
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
À utiliser comme réactif
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13410-01-0
Formule moléculaire Na2O4Se
Poids moléculaire (g/mol) 188.95
Numéro MDL MFCD00003490
Clé InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
CID PubChem 25960
ChEBI CHEBI:77775
Nom IUPAC disodium selenate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium selenate, anhydrous
Point de fusion 32° (transition)
Couleur Violet
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8+% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.94
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 3.213
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.