Learn More
Pyrophosphate de sodium décahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 475.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13472-36-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Na4O7P2·10H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 446.05 |
Numéro MDL | MFCD00149200 |
Clé InChI | VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate |
CID PubChem | 3084150 |
Nom IUPAC | Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10002710
|
Thermo Scientific Acros
205970250 |
25 g |
22.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10368580
|
Thermo Scientific Acros
205975000 |
500 g |
51.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10144423
|
Thermo Scientific
205970025 |
2.5 kg |
164.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15204684
|
Thermo Scientific Acros
205970100 |
10 kg |
475.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
13472-36-1 | |
446.05 | |
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J | |
3084150 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Na4O7P2·10H2O | |
MFCD00149200 | |
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate | |
Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté |
Spécification
93.8°C | |
80.0°C | |
13472-36-1 | |
Crystals | |
Na4O7P2·10H2O | |
MFCD00149200 | |
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate | |
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J | |
Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté | |
3084150 | |
≥99% | |
Bouteille en verre |
Sodium pyrophosphate decahydrate | |
p.a. | |
Blanc | |
99+% | |
Na4P2O7·10H2O | |
10,9063 | |
Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
446.05 | |
446.05 | |
Analytique | |
1.82 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Sodium pyrophosphate decahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate
RUO – Research Use Only