Learn More
Pyrophosphate de sodium décahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15204684
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-36-1
Formule moléculaire Na4O7P2·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 446.05
Numéro MDL MFCD00149200
Clé InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
CID PubChem 3084150
Nom IUPAC Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 93.8°C
Nom chimique ou matériau Sodium pyrophosphate decahydrate
Point de fusion 80.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na4P2O7·10H2O
Merck Index 10,9063
Informations sur la solubilité Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Poids de la formule 446.05
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Densité 1.82