Learn More
Phosphate de sodium, tribasique, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
91.60€ - 588.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Na3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.94 |
Numéro MDL | MFCD00003510 |
Clé InChI | RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat |
CID PubChem | 24243 |
ChEBI | CHEBI:37583 |
Nom IUPAC | phosphate trisodique |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10569993
|
Thermo Scientific Acros
389810010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
91.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10025263
|
Thermo Scientific Acros
389810025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
185.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648044
|
Thermo Scientific Acros
389810100 |
10 kg | Tambour en fibres |
588.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7601-54-9 | |
163.94 | |
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K | |
24243 | |
phosphate trisodique |
Na3O4P | |
MFCD00003510 | |
trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat | |
CHEBI:37583 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium phosphate, tribasic | |
7601-54-9 | |
Poudre cristalline | |
Na3PO4 | |
15, 8792 | |
Solubility in water: 88g/L (20°C) | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] | |
163.94 | |
CHEBI:37583 | |
≥96.0% |
Anhydrous, Pure | |
Blanc | |
Na3O4P | |
MFCD00003510 | |
trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat | |
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K | |
phosphate trisodique | |
24243 | |
163.94 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-509-8
- Sodium phosphate, tribasic
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche