Learn More
Phosphate de sodium, tribasique, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10648044
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-54-9
Formule moléculaire Na3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 163.94
Numéro MDL MFCD00003510
Clé InChI RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
CID PubChem 24243
ChEBI CHEBI:37583
Nom IUPAC phosphate trisodique
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, tribasic
Note relative au nom Anhydrous, Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 kg
Formule linéaire Na3PO4
Merck Index 15, 8792
Informations sur la solubilité Solubility in water: 88g/L (20°C)
Poids de la formule 163.94
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Qualité Pures
Conditionnement Tambour en fibres
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium phosphate, tribasic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.