Learn More
Phosphate de sodium monobasique anhydre (cristaux colorimétriques à blancs), Fisher BioReagents
Pour les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
49.25€ - 68.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-80-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2NaO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.98 |
Numéro MDL | MFCD00003527,MFCD00146206 |
Clé InChI | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate |
CID PubChem | 23672064 |
ChEBI | CHEBI:37585 |
SMILES | [Na+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10133153
|
Fisher BioReagents
BP329-500 |
500 g | Bouteille en verre |
49.25€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10173103
|
Fisher BioReagents
BP329-1 |
1 kg | Flacon poly |
68.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pour les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
Le phosphate de sodium est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.Identifiants chimiques
7558-80-7 | |
119.98 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
23672064 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
CHEBI:37585 |
Spécification
203.9°C | |
100°C | |
Blanc | |
Solide | |
H2NaO4P | |
15, 8790 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
dihydrogènophosphate de sodium | |
23672064 | |
119.98 | |
Pass Test |
Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous | |
7558-80-7 | |
4.1 to 4.5 | |
≥99 % | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
[Na+].OP(O)([O-])=O | |
119.98 | |
CHEBI:37585 | |
≥99% | |
2.04g/cm³ |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT